Merck
E0507
cis-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane
~96%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
EC Number:
249-861-6
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~96%
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Porthetria dispar
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)