Merck
F2153
Monoclonal Anti-Fibroblast Growth Factor-4 antibody produced in mouse
clone 19805.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
19805.11, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF4(2249)
Immunogen
recombinant human fibroblast growth factor-4.
Biochem/physiol Actions
The antibody does not cross-react with bovine FGF-acidic, recombinant human FGF-acidic, bovine FGF-basic, recombinant human FGF-basic, and recombinant human β-ECGF.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Preparation Note
Purified using protein A
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)