Merck
F9142
Flow adapter for jacketed LC columns
column I.D. 2.5 cm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32110501
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Each flow adapter is supplied with a 20 μm porosity HDPE bed support, TFE/polypropylene O-ring seal, stainless steel adjusting rod, PTFE body and 5 feet (1.5 meters) of FEP tubing.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)