Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32150312
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile-filtered
concentration
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade
technique(s)
cell culture | insect: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?