Merck
SAB1410141
Anti-RALBP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RIP1, RLIP1, RLIP76
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
PLA, WB
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 76.1 kDa
species reactivity
human
technique(s)
proximity ligation assay: suitable, western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RALBP1(10928)
Immunogen
RALBP1 (NP_006779.1, 1 a.a. ~ 655 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTECFLPPTSSPSEHRRVEHGSGLTRTPSSEEISPTKFPGLYRTGEPSPPHDILHEPPDVVSDDEKDHGKKKGKFKKKEKRTEGYAAFQEDSSGDEAESPSKMKRSKGIHVFKKPSFSKKKEKDFKIKEKPKEEKHKEEKHKEEKHKEKKSKDLTAADVVKQWKEKKKKKKPIQEPEVPQIDVPNLKPIFGIPLADAVERTMMYDGIRLPAVFRECIDYVEKYGMKCEGIYRVSGIKSKVDELKAAYDREESTNLEDYEPNTVASLLKQYLRDLPENLLTKELMPRFEEACGRTTETEKVQEFQRLLKELPECNYLLISWLIVHMDHVIAKELETKMNIQNISIVLSPTVQISNRVLYVFFTHVQELFGNVVLKQVMKPLRWSNMATMPTLPETQAGIKEEIRRQEFLLNCLHRDLQGGIKDLSKEERLWEVQRILTALKRKLREAKRQECETKIAQEIASLSKEDVSKEEMNENEEVINILLAQENEILTEQEELLAMEQFLRRQIASEKEEIERLRAEIAEIQSRQQHGRSETEEYSSESESESEDEEELQIILEDLQRQNEELEIKNNHLNQAIHEEREAIIELRVQLRLLQMQRAKAEQQAQEDEEPEWRGGAVQPPRDGVLEPKAAKEQPKAGKEPAKPSPSRDRKETSI
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)