Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17N7O · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.35 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=C(N=C(C(N)=N1)C(NC(N)=N)=O)C#CC2=CC=CC=C2)C.[xHCl]
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and potent inhibitor of human enterovirus 71 (EV71) translation and replication that targets the IRES domain of EV71
DMA-135 is a cell penetrant and potent inhibitor of human enterovirus 71 (EV71) translation and replication that targets the IRES domain of EV71. DMA-135 binds allosterically to EV71 SLII RNA and stabilizes ternary complex consisting of AUF1-SLII-DMA-135. Also, previous data indicate that DMA-135 exhibit comparable affinity to HIV-1-TAR and HIV-2-TAR.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?