Sistemas de purificación de agua para uso clínico Milli-Q®
Una purificación del agua fiable es fundamental para que los laboratorios clínicos cumplan con las normas CLSI® y para garantizar un funcionamiento diario fluido e ininterrumpido del laboratorio.
A continuación se explica cómo la gama de sistemas de purificación de agua clínica Milli-Q® ofrece un rendimiento sólido para respaldar la productividad y la eficiencia del laboratorio, así como la fiabilidad de los resultados de los pacientes:
- Garantiza una calidad constante del agua para reactivos de laboratorio clínico (CLRW)
- Reducir los gastos operativos gracias a un menor consumo de agua
- Reducción del tiempo de inactividad al eliminar los procedimientos de mantenimiento (por ejemplo, no es necesario cambiar los cilindros de resina)
- Ahorra tiempo gracias a un uso simplificado, la trazabilidad de los datos y el mantenimiento
- Objetivo de un 99 % de tiempo de actividad con monitorización en línea en tiempo real, análisis predictivo y los mejores servicios Milli-Q® de su clase
Elija entre una amplia gama de soluciones de agua adaptables
En todos los laboratorios médicos, ya sean grandes centros de análisis, hospitales o pequeñas clínicas, la instalación del sistema de agua debe:
- Cumplir con los requisitos de calidad de los analizadores y sus diversas aplicaciones
- Satisfacer las demandas de volumen
- Adaptarse al espacio del laboratorio
Ofrecemos una gama de sistemas de purificación de agua que se pueden adaptar a las especificaciones de cualquier laboratorio. Independientemente del tamaño, la configuración o los requisitos de calidad del laboratorio, hay soluciones disponibles que producen desde unos pocos litros hasta varios miles de litros al día de agua pura, agua para reactivos de laboratorio clínico (CLRW), agua para reactivos especiales (SRW) y agua de calidad ultrapura.
| Agua de salida Calidad | Aplicación de diagnóstico | Alimentación al analizador | Capacidad diaria máxima (L) Línea de productos | Línea de productos |
|---|---|---|---|---|
| CLRW, SRW | Inmunología, Bioquímica, Hematología | Analizador | 9000† | Milli-Q® CLX |
| 500 | ||||
| Puro / Tipo 2 | Hematología, Hemostasia | Automatizado | 9000† | Milli-Q® HX |
| 3000 | Milli-Q® HX SD | |||
| Histología, citología, microbiología | Manual | 300 | Milli-Q® IX | |
| Ultrapuro / Tipo 1 | Biología molecular, HPLC, LC-MS, ICP-MS | Manual | 300 | Milli-Q® IQ |
Reduzca los costes de funcionamiento y el impacto medioambiental
Los innovadores sistemas Milli-Q® están diseñados para reducir el consumo de agua, los residuos químicos y los costes asociados:
Ahorro de agua de hasta el 50 %
El reciclaje del agua de rechazo de la ósmosis inversa (RO) mediante la tecnología E.R.A.® (ajuste evolutivo del rechazo) reduce el consumo de agua hasta un 50 % en comparación con los sistemas de RO tradicionales. Este proceso también prolonga la vida útil de los cartuchos de pretratamiento, lo que reduce aún más los residuos de laboratorio.
Sin residuos químicos
La tecnología de electrodeionización (EDI) Elix® elimina la necesidad de procedimientos de regeneración con productos químicos peligrosos, los residuos asociados (ácidos y bases fuertes, agua) y la sustitución frecuente de costosos cilindros de resina.
UV sin mercurio
Nuestros nuevos sistemas Milli-Q® CLX Serie 8 incorporan soluciones UV ech2o® sin mercurio en lugar de las lámparas de mercurio tradicionales.
Cambio rápido y sencillo de los cartuchos gracias al sistema patentado y ergonómico de bloqueo de cartuchos de los sistemas de agua de alto caudal Milli-Q®.
Logre operaciones diarias más eficientes
Dedicar menos tiempo a la gestión del equipo de laboratorio, incluidos los sistemas de agua, permite ahorrar un tiempo valioso para operaciones más importantes y urgencias.
Los sistemas de purificación de agua Milli-Q® ofrecen operaciones, mantenimiento y asistencia simplificados para una jornada laboral más eficiente. En combinación con nuestra amplia experiencia técnica y los servicios digitales MyMilli-Q™, podrá lograr una mayor productividad general del laboratorio.
- Funcionamiento del sistema sin preocupaciones
- Consiga un tiempo de actividad del sistema de agua del 99,9 % con MyMilli-Q™ Remote Care y análisis predictivos
- Cambio sencillo de cartuchos que se puede gestionar internamente
- Llenado automático con el modo de dispensación volumétrica en los dispensadores POD
- Mantenimiento solo una vez al año por parte de un profesional de servicio
- Equipo de servicios Milli-Q® receptivo y experto en todas las zonas geográficas
- Notificaciones automáticas cuando se necesita asistencia con MyMilli-Q™ Remote Care
- Gestión simplificada de contratos en línea
Las acciones de mantenimiento pasadas y futuras se muestran claramente en la herramienta interactiva de trazabilidad de eventos MyMilli-Q™.
Mejora la gestión de la calidad y la trazabilidad de los datos
No vuelva a perder ningún dato. Los sistemas de purificación de agua Milli-Q® registran automáticamente todos los parámetros de calidad del agua, los volúmenes y los eventos del sistema directamente en el propio sistema. Los eventos incluyen alertas, modificaciones de los ajustes, sustituciones de cartuchos de purificación, actividades de mantenimiento y mucho más. Esto es especialmente importante para los laboratorios clínicos, ya que la calidad del agua debe documentarse en los laboratorios que desean cumplir con CLSI® y que requieren la acreditación (o reacreditación) según el patrón ISO 15189:2022 o CLIA.
- El archivo de registros electrónicos facilita la acreditación, ya que todos los datos generados se almacenan automáticamente en la memoria del sistema.
- La tecnología RFID garantiza la trazabilidad automática de los cartuchos de purificación y evita la inserción de un consumible incorrecto.
- La herramienta de trazabilidad de eventos‡ facilita la visualización de eventos por tipo y en un intervalo de tiempo específico, y ayuda a planificar el mantenimiento futuro.
- Los parámetros de calidad del agua (resistividad, temperatura y TOC) se pueden buscar y representar gráficamente rápidamente en cualquier intervalo de tiempo especificado‡.
‡Para sistemas conectados a MyMilli-Q™ Remote Care.
Recursos relacionados
- Sistema de purificación de agua Milli-Q® CLX Serie 8 para analizadores clínicos
Consiga un tiempo de actividad del 99 % con el innovador sistema de tratamiento de agua Milli-Q® CLX Serie 8. Agua fiable y de alta calidad para analizadores. Asistencia digital avanzada.
- Brochure: Water Purification Solutions for Clinical Laboratories
Discover water systems that drive consistency, efficiency and productivity.
- White Paper: Guide for an Efficient Clinical Laboratory
Learn best practices for efficient water purification system operation and management .
- Article: Water for Clinical Chemistry
Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).
- Article: Ultrapure Water for LC-MS Biomedical Analyses
This study highlights the role of high-quality ultrapure water in biomedical testing for consistent and reliable LC-MS analysis.
- Article: Assessing the Level of Bacteria in Purified Water
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
- Datasheet: CLX Microbiological Sampling Procedures
How to acquire and prepare high-purity water samples from Milli-Q® CLX water systems for microbiological analysis.
- Article: Water for Histology Staining
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
- Article: Water for DNA Sequencing
Learn how water purity impacts DNA sequencing outcomes. Find high-quality water solutions for avoiding contamination in genomic applications.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.