Merck
604178
Propionyl chloride-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyma:
Propanoyl-13C3 chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
13CH313CH213COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
95.50
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
bp
77-79 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
density
1.100 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[13CH3][13CH2][13C](Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
RZWZRACFZGVKFM-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
42.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
6.00 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
286425-33-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)