Merck
1.02403
Potassium dichromate
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. USP
Synonyma:
Potassium dichromate, Potassium bichromate, Potassium pyrochromate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cr2K2O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.18
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
231-906-6
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
agency
ISO 17025, reag. USP
product line
Certipur®
form
solid
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Potassium dichromate is a volumetric standard manufactured under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its mass fraction is determined by potentiometric titration, and it is qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
It finds its use as a certified reference material (CRM) for the standardization of volumetric solutions in redox titrations, according to USP and Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Certified reference material according to ISO 17034
  • High-purity material traceable to NIST SRMs
  • Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
  • In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
  • High-quality offering accurate titer determinations
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7778-50-9
CAS No.
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Stanovení titru nebo standardizace titračního roztoku je nezbytné pro přesné a spolehlivé výsledky titrace.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102403008304054839650543
102403008004022536555799