Merck
G7153
Guanidine hydrochloride
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Synonyma:
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
95.53
EC Number:
200-002-3
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (titration)
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.05% loss on drying, HV, 20°C
pH
4.5-6.0 (6 M in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 6 M, ≤0.1 at 260 in H2O at 6 M
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-01-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)