Merck
HT1004
Gold Chloride Solution
200 mg/dL in deionized water
Synonyma:
Gold chloride solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
200 mg/dL in deionized water
technique(s)
titration: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
InChI key
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Used in procedure HT100 for the toning of sections stained with the Silver Methanamine procedure
Other Notes
Gold chloride, 0.2% in aqueous solution
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)