Merck
HT3024
Tartrazine Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Yellow counterstain suitable for a wide range of histological staining procedures.
Other Notes
Tartrazine (0.25%) and acetic acid (0.25%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tartrazine Solution
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)