Přeskočit na
I0250
Imidazole
≥99% (titration), crystalline
Synonyma:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 640,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 300,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C3H4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
206-019-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
impurities
≤0.005% Fluorescence blank (β-NADH equivalence.)
color
white
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
56748792527I202
Imidazole &#8805;99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
I0250
Imidazole
Imidazole BioUltra, Molecular Biology, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
56748
Imidazole
Imidazole ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
I202
Imidazole
description
≥99% (titration), crystalline
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
description
ReagentPlus®, 99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
99%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder or crystals, flakes
form
solid
form
crystalline
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
293.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
145 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)