Merck
R8382
Reagent Alcohol
used for histology tissue preparation
Synonyma:
SD3A Alcohol, Specially Denatured Ethanol, 3A formulation, Ethanol, RGA, denatured alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Technique(s):
tissue processing: suitable
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
59 hPa ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
59 hPa ( 20 °C)
form
solution
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
concentration
100%
technique(s)
tissue processing: suitable
color
colorless
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
density
0.790 g/cm3
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Reagent Alcohol (100%) is a high-purity alcohol solution specifically formulated for use in histology tissue preparation. This reagent is essential for various laboratory applications, including tissue fixation, dehydration, and processing, ensuring optimal results in histological studies.
Application
Reagent alcohol has been used in most histology and cytology procedures for histology tissue preparation.
Other Notes
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 90% ethanol, 5% methanol and 5% isopropanol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reagent Alcohol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
57.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
14 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)