O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41122601
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
synthetic
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
functional group
silyl
storage temp.
room temp
General description
Silane-Prep Slides are microscope slides coated with silane (aminoalkysilane) to improve the adhesion of tissues to the slide for immunohistochemistry. The slide includes a "frosted end" for slide/patient identification. It is not tested for use in microarray assays.
Application
Silane-Prep Slides have been used in:
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?