Merck
Z374938
Micro mats for PCR plates
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
eCl@ss:
32040303
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
PCR: suitable
General description
  • Fits most popular 96-well PCR plates
  • Minimized evaporation in PCR and storage
  • Alpha numerics printed on each mat, for easy well identification
  • Pierceable with syringe
  • Not compatible with DMSO and other harsh solvents
  • Tabs for easy application/removal of mat
  • Reusable for up to 5 times
  • When used with a screw- or clip-down thermal cycler lid, provides 100% sealing
  • Fully autoclavable, reversible
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)