Merck
ADVH9AC94DE4
AChemBlock
2-Chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Synonym(e):
2-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4O2N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.63
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S/c8-6-2-3-5(12-6)1-4(9-3)7(10)11/h1-2,9H,(H,10,11)
Inchi Key
OWJRYNILRVVVFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95.00%
Storage temp.
Store at Room Tem.
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)