Merck
AMBH9614F1B2
Ambeed, Inc.
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.23
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
1-isobutyrylpiperazine
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-7(2)8(11)10-5-3-9-4-6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
JPULDXYXDMNTNT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71260-16-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71260-16-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)