Merck
BDPH9BCC1DF0
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Synonym(e):
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H9O2N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H9NO2S/c1-7-9(11(13)14)15-10(12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)