Merck
BDPH9BCC28F3
Bide Pharmatech
2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
Synonym(e):
2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H3O1Br1S1
Molekulargewicht:
191.05
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H3BrOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H
Inchi Key
MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)