Merck
BDPH9BCC8A4E
Bide Pharmatech
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethoxy)phenol
Synonym(e):
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethoxy)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H16O4F3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC8A4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H16BF3O4/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)9-7-8(18)5-6-10(9)19-13(15,16)17/h5-7,18H,1-4H3
Inchi Key
NDTKUSPSACVYMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)