Merck
BDPH9BCCB0DB
Bide Pharmatech
Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Synonym(e):
benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H6O4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-6H
Inchi Key
WSENOXLTIIJHKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)