Merck
BDPH9BCCBB9B
Bide Pharmatech
3-Bromo-4-methylthiophene
Synonym(e):
3-bromo-4-methylthiophene
GrĂ¶ĂŸe auswĂ€hlen
Ansicht Àndern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.06
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist fĂŒr Sie da.
UnterstĂŒtzung erhalten
Inchi Code
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
Inchi Key
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-4-methylthiophene
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen