Merck
BDPH9BCCCBE8
Bide Pharmatech
Ethyl 2-acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
Synonym(e):
ethyl (acetyloxy)(diethoxyphosphoryl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H19O7P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3
Inchi Key
QHQNXSICNKWLOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)