Merck
BDPH9BCCD53E
Bide Pharmatech
1-Heptanol
Synonym(e):
1-heptanol
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H16O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.2
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)