Merck
BDPH9BCCE2B1
Bide Pharmatech
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Synonym(e):
methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-6(8(11)12-2)3-4-7(10)9-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
NYZKFYQERYBEAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)