Fortfahren mit
BDPH9BCCFEBF
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)thiazol-2-amine
Synonym(e):
4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H3N2S1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.14
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C4H3F3N2S/c5-4(6,7)2-1-10-3(8)9-2/h1H,(H2,8,9)
Inchi Key
OVMGTNMCYLZGLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trifluoromethyl)thiazol-2-amine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)