Merck
BDPH9BCD0D0F
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)quinoline
Synonym(e):
4-(trifluoromethyl)quinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6N1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)8-5-6-14-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Inchi Key
CLYXBXQWMBMXLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trifluoromethyl)quinoline
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)