Merck
BDPH9BCD1398
Bide Pharmatech
5-Methyl-3-(2'-chlorophenyl)-4-isoxazolecarboxylic acid
Synonym(e):
3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H8O3N1Cl1
Molekulargewicht:
237.64
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)