Merck
BDPH9BCD29F0
Bide Pharmatech
Ethyl 5-methylnicotinate
Synonym(e):
ethyl 5-methylnicotinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-4-7(2)5-10-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
CLGKEUKISVVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 5-methylnicotinate
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)