Merck
BDPH9BCD7067
Bide Pharmatech
tert-Butyl (2-(2-(2-iodoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
Synonym(e):
tert-butyl (2-(2-(2-iodoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H22O4N1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H22INO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
Inchi Key
LRJHSBOQFJGFFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)