Merck
BDPH9BCD7828
Bide Pharmatech
6-(Dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
Synonym(e):
6-(dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD7828 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(13-2)8-4-3-7(6-11)5-10-8/h3-6,9H,1-2H3
Inchi Key
ZZGVXCUKGWMGOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Dimethoxymethyl)nicotinaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)