Merck
BDPH9BCD78D1
Bide Pharmatech
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Synonym(e):
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4O2Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.57
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)8(11,12)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Inchi Key
JHTZCAVROIRKHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)