Merck
BDPH9BCD86EA
Bide Pharmatech
3-Fluoro-1,5-naphthyridine
Synonym(e):
3-fluoro[1,5]naphthyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5N2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD86EA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-6-4-8-7(11-5-6)2-1-3-10-8/h1-5H
Inchi Key
BZQSONYBXCNVHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-1,5-naphthyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)