Merck
BDPH9BCD92EE
Bide Pharmatech
1-(Cyclobutylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Synonym(e):
1-(cyclobutylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c12-9(13)8-5-11(6-10-8)4-7-2-1-3-7/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
Inchi Key
PQFSBOOTPMIKFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)