Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD93D7
Bide Pharmatech
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)isonicotinic acid
Synonym(e):
2-chloro-5-(trifluoromethoxy)isonicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O3N1Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.55
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO3/c8-5-1-3(6(13)14)4(2-12-5)15-7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
Inchi Key
MXTVKRCSGPEYAX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)