Merck
BDPH9BCD9C03
Bide Pharmatech
7-Chloronaphthalen-1-ol
Synonym(e):
7-chloro-1-naphthol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7O1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.62
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H7ClO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,12H
Inchi Key
PLQNWWDBCZCCOA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Chloronaphthalen-1-ol
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)