Merck
BDPH9BCDA0FA
Bide Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Synonym(e):
4-(benzyloxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H12O1N1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.25
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA0FA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H12F3NO/c15-14(16,17)12-8-11(18)6-7-13(12)19-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,18H2
Inchi Key
UULCQZNHBGUYCE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)