Merck
BDPH9BCDA1E9
Bide Pharmatech
1-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Synonym(e):
1-(2-bromophenyl)-2-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.09
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,7,11H,6H2,1H3
Inchi Key
RJKPOWPTZRARKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)