Merck
BDPH9BCDA30D
Bide Pharmatech
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine
Synonym(e):
1,2,3,4-tetrahydro[1,6]naphthyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-2-7-6-9-5-3-8(7)10-4-1/h3,5-6,10H,1-2,4H2
Inchi Key
ARCSZHIPWBDSGJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)