Merck
BDPH9BCDB03E
Bide Pharmatech
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)guanidine
Synonym(e):
N-(2-chloro-4-fluorophenyl)guanidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7N3Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB03E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7ClFN3/c8-5-3-4(9)1-2-6(5)12-7(10)11/h1-3H,(H4,10,11,12)
Inchi Key
BPFSGJBVAQEZMR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)