Fortfahren mit
BDPH9BCDB576
Bide Pharmatech
(4-Acrylamidophenyl)boronic acid
Synonym(e):
(4-acrylamidophenyl)boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O3N1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.99
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB576 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10BNO3/c1-2-9(12)11-8-5-3-7(4-6-8)10(13)14/h2-6,13-14H,1H2,(H,11,12)
Inchi Key
JILCNOLYVKMITP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Acrylamidophenyl)boronic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)