Merck
BDPH9BCDBE8B
Bide Pharmatech
4-Nitrophthalonitrile
Synonym(e):
4-nitrophthalonitrile
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H3O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.13
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-1-2-8(11(12)13)3-7(6)5-10/h1-3H
Inchi Key
NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophthalonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)