Merck
BDPH9BCDC239
Bide Pharmatech
Ethyl 5-chloro-3-(methylthio)-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Synonym(e):
ethyl 5-chloro-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8O2N3Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.68
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O2S/c1-3-13-6(12)4-5(8)9-7(14-2)11-10-4/h3H2,1-2H3
Inchi Key
WXJHHRMJGBPYEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)