Merck
BDPH9BCDC313
Bide Pharmatech
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Synonym(e):
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H18O4N1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.27
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H18F3NO4/c1-11(2,3)20-10(19)16-5-4-7(9(17)18)8(6-16)12(13,14)15/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,17,18)
Inchi Key
FZQHRSMRHOQSOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)