Merck
BDPH9BCDCDF3
Bide Pharmatech
1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
Synonym(e):
1-(chloromethyl)-4-ethynylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H7Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.61
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H7Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H,7H2
Inchi Key
MBIGNFNSALGEMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)