Merck
BDPH9BCDD0F7
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(cyclopropylmethoxy)pyrazine
Synonym(e):
2-bromo-5-(cyclopropylmethoxy)pyrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.08
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-11-8(4-10-7)12-5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5H2
Inchi Key
DRQQPNNWAXZONT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)