Merck
BDPH9BCDF27A
Bide Pharmatech
5-(tert-Butyl)-N1,N3-bis(4-(tert-butyl)phenyl)benzene-1,3-diamine
Synonym(e):
5-(tert-butyl)-N1,N3-bis(4-(tert-butyl)phenyl)benzene-1,3-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C30H40N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.66
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C30H40N2/c1-28(2,3)21-10-14-24(15-11-21)31-26-18-23(30(7,8)9)19-27(20-26)32-25-16-12-22(13-17-25)29(4,5)6/h10-20,31-32H,1-9H3
Inchi Key
NERZBYNNKJQGIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)