Merck
BDPH9BCDF4B6
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
Synonym(e):
4-(4-chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12O2N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.73
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H12ClNO2S/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15(13,14)8-6-12/h1-4H,5-8H2
Inchi Key
IQIXFXLKPNFQGQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)