Merck
BDPH9BCDFD82
Bide Pharmatech
3-(4-(tert-Butyl)phenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Synonym(e):
3-(4-tert-butylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H17N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD82 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H17N3/c1-13(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11-8-12(14)16-15-11/h4-8H,1-3H3,(H3,14,15,16)
Inchi Key
FIMVEZWTACFRMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)